ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
  PROOMM0276.00
 :  
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
  PROOMM0276.00
 :  
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    24390-14-5
  • Bezeichnung:
    Doxycycline hyclate
  • Formel:
    C₄₆H₅₈Cl₂N₄O₁₈
  • Bezeichnung:
    Doxycycline Hyclate