ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicacid
Katalognr. PROOMM0232.07
CAS-Nummer:  
Impurity and API standard, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicacid
Katalognr. PROOMM0232.07
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    188112-75-6
  • Bezeichnung:
    (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
  • Formel:
    C₂₄H₂₆N₄O₇S
  • Bezeichnung:
    (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid