ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, L-amoxicillin
  PROOMM0232.02
 :  
Impurity and API standard, L-amoxicillin
  PROOMM0232.02
 :  
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    26889-93-0
  • Bezeichnung:
    (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
  • Formel:
    C₁₆H₁₉N₃O₅S
  • Bezeichnung:
    (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Amoxicillin)