ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Impurity and API standard, 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Catalog # PROOMM0204.02
CAS Number:  
Impurity and API standard, 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Catalog # PROOMM0204.02
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    1040085-98-0
  • Bezeichnung:
    16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
  • Formel:
    C₂₃H₃₀O₆
  • Bezeichnung:
    16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione