Impurity and API standard, prednienic acid
Katalognr. PROOMM0194.07
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:37927-29-0
- Bezeichnung:Prednienic acid
- Formel:C₂₀H₂₆O₅
- Bezeichnung:Prednienic Acid