Impurity and API standard, 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
Katalognr. PROOMM0168.05
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:120568-11-8
- Bezeichnung:5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
- Formel:C₁₄H₁₂N₄
- Bezeichnung:5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole