Impurity and API standard, [2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl]methanol
Katalognr. PROOMM0168.04
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:114799-13-2
- Bezeichnung:[2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl]methanol
- Formel:C₂₂H₂₃ClN₆O
- Bezeichnung:[2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl]methanol