ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, droperidol
Katalognr. PROOMM0138.00
CAS-Nummer:  
Impurity and API standard, droperidol
Katalognr. PROOMM0138.00
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    250 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    548-73-2
  • Bezeichnung:
    Droperidol
  • Formel:
    C₂₂H₂₂FN₃O₂
  • Bezeichnung:
    Droperidol