ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 3-amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
Impurity and API standard, 3-amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
Catalog # PROOMM0064.04
CAS Number:  
Impurity and API standard, 3-amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
Catalog # PROOMM0064.04
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    77616-97-8
  • Bezeichnung:
    3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one
  • Formel:
    C₁₄H₁₀BrN₃O
  • Bezeichnung:
    3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one