ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 2,4-bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic acid
Catalog # PROOMM0014.04
CAS Number:  
Impurity and API standard, 2,4-bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic acid
Catalog # PROOMM0014.04
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    5046-19-5
  • Bezeichnung:
    2,4-bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic acid
  • Formel:
    C₁₇H₁₇N₃O₆S
  • Bezeichnung:
    2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid