ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Catalog # PROOMM0012.07
CAS Number:  
Impurity and API standard, 2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Catalog # PROOMM0012.07
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    5006-68-8
  • Bezeichnung:
    2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
  • Formel:
    C₅H₇N₃O₃
  • Bezeichnung:
    2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol