Organic reference standards, ivermectin standard, BP
Catalog # PROOBP864
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:250 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:70288-86-7
- Bezeichnung:Ivermectin
- Formel:C₄₈H₇₄O₁₄
- Bezeichnung:Ivermectin