Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organic reference standards, Cisplatin assay standard, BP
Organic reference standards, Cisplatin assay standard, BP
PROOBP809
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organic reference standards, Cisplatin assay standard, BP
PROOBP809
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
100 mg
Normen:
Reference standard
CAS Nr.:
15663-27-1
Bezeichnung:
Cisplatin assay standard
Formel:
Cl₂H₆N₂Pt
Bezeichnung:
Cisplatin assay standard