Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Ramipril impurity K: Ramipril diketopiperazine acid, BP
Katalognr. PROOBP754
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, Ramipril impurity K: Ramipril diketopiperazine acid, BP
Katalognr. PROOBP754
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    25 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    108736-10-3
  • Bezeichnung:
    Ramipril impurity K: ramipril diketopiperazine acid
  • Formel:
    C₂₁H₂₆N₂O₄
  • Bezeichnung:
    Ramipril impurity K: Ramipril diketopiperazine acid

Technische Daten

Über diesen Artikel