Organic reference standards, Levomepromazine meleate assay standard, BP
Katalognr. PROOBP723
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:60-99-1
- Bezeichnung:Levomepromazine meleate assay standard
- Formel:C₁₉H₂₄N₂OS
- Bezeichnung:Levomepromazine maleate assay standard