Organic reference standards, Benserazide hydrochloride assay standard, BP
Catalog # PROOBP685
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:14919-77-8
- Bezeichnung:Benserazide hydrochloride assay standard
- Formel:C₁₀H₁₅N₃O₅·ClH
- Bezeichnung:Benserazide hydrochloride assay standard