Organic reference standards, Cloprostenol assay standard, BP
Catalog # PROOBP628
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:50 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:55028-72-3
- Bezeichnung:Cloprostenol assay standard
- Formel:C₂₂H₂₈ClO₆·Na
- Bezeichnung:Cloprostenol sodium assay standard