Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, desogestrel assay standard, BP
Katalognr. PROOBP568
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, desogestrel assay standard, BP
Katalognr. PROOBP568
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    54024-22-5
  • Bezeichnung:
    Desogestrel assay standard
  • Formel:
    C₂₂H₃₀O
  • Bezeichnung:
    Desogestrel assay standard

Technische Daten

Über diesen Artikel