Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organic reference standards, Azapropazone assay standard, BP
Organic reference standards, Azapropazone assay standard, BP
PROOBP534
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organic reference standards, Azapropazone assay standard, BP
PROOBP534
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
100 mg
Normen:
Reference standard
CAS Nr.:
13539-59-8
Bezeichnung:
Azapropazone assay standard
Formel:
C₁₆H₂₀N₄O₂
Bezeichnung:
Azapropazone assay standard