Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, thiamine mononitrate assay standard, BP
Organic reference standards, thiamine mononitrate assay standard, BP
Codice catalogo PROOBP414
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Organic reference standards, thiamine mononitrate assay standard, BP
Codice catalogo PROOBP414
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  

Specifiche

  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    532-43-4
  • Bezeichnung:
    Thiamine mononitrate assay standard
  • Formel:
    C₁₂H₁₇N₄OS·NO₃
  • Bezeichnung:
    Thiamine mononitrate assay standard

Specifiche

Informazioni su questo articolo