AuftragsverfolgungKontakt
Brushes for test tubes | Avantor
Brushes for test tubes
Nylon, Weiß, 75 mm, 25 mm, Draht, 240 mm
Katalognr. 149-0023
Anbieter:   PINNACLE BRUSH
Brushes for test tubes
Katalognr. 149-0023
Anbieter:  PINNACLE BRUSH
Brushes for test tubes
Brushes for test tubes
Nylon, Weiß, 75 mm, 25 mm, Draht, 240 mm
Preis
96.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Brushes with nylon bristles with a turned over fan end, on galvanised wire, particularly suitable for small tubes.
Technische Daten
  • Borstenfarbe:
    Weiß
  • Borstenmaterial:
    Nylon
  • Bürstenkopf Ø:
    25 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    240 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    75 mm