ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Adapalene (assay standard), BP
Organic reference standards, Adapalene (assay standard), BP
  PROOBP1120
 :  
Organic reference standards, Adapalene (assay standard), BP
  PROOBP1120
 :  
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference Standard
  • CAS Nr.:
    106685-40-9
  • Bezeichnung:
    Bp-1120, adapalene (assay standard)
  • Formel:
    C₂₈H₂₈O₃
  • Bezeichnung:
    Adapalene