Organic reference standards, Chlorhexidine acetate assay standard, BP
Catalog # PROOBP068
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference Standard
- CAS Nr.:57-95-1
- Bezeichnung:Chlorhexidine acetate assay standard, BP 068
- Formel:C₁₄H₉Cl₅
- Bezeichnung:Chlorhexidine acetate assay standard