Organic reference standards, Moxifloxacin, Ph. Eur. RS
EDQMY0000703
: EDQM
:
- VE:120 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:186826-86-8
- Bezeichnung:Moxifloxacin hydrochloride
- Seq:01
- Formel:C₂₁H₂₅ClFN₃O₄
- Bezeichnung:Moxifloxacin hydrochloride