Heftpflaster, Leukoflex®
Heftpflaster, 5 m × 25 mm
Catalog # SOEH1009219
Supplier: SOEHNGEN
Jump to:
Product Details & Documents
Dieses transparente Heftpflaster besteht aus einer dünnen, dehnbaren Polyethylenfolie. Ideal zur Fixierung von Verbänden.
- Wasserdicht
- Hypoallergen
- Schmerzfreies Entfernen
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Heftpflaster
- L×B:5 m × 25 mm