Buffer, alkali solution (3,0 N)
Alkali buffer solution, 3,0 N, 100 mL
Codice catalogo HACH2307242
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Confezione: Buffers are packed in a 100 ml bottle.
Specifiche
Specifiche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Alkali buffer solution, 3,0 N
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..