Reinraum-Wischtücher, TexTra™
Katalognr. TEXWTX2424
Anbieter: Texwipe
Technische Daten
- Verpackt:100 wipes/bag, 2 inner bags of 50 wipes, 6 bags/case
- Bezeichnung:TX2424
- L×B:310×310 mm
- Modell:TexTra™
- Fasern (>100 µm):500/m²
- Grundgewicht:233 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):5,5 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:600 ml/m²
- Absorptionsrate:0,3 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,01 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,04 g/m²
- Ionen - Kalium:0,15 ppm
- Ionen - Natrium:0,15 ppm
- Ionen - Chlorid:0,10 ppm
- VE:600
Technische Daten
Über diesen Artikel
Einlagige Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester mit hoher Saugfähigkeit.
- Economical, heavyweight, highly sorbent wipe, designed for non abrasive applications
- Strong and durable fabric avoids snags, with good solvent, cleaning solution and disinfectant compatibility
- Absorbency and liquid holding capacity of a two ply wipe, enables these wipes to be used in place of two ply wipes
Empfohlen für den Einsatz mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen, wie z. B. Bleichmitteln, Phenolen und quaternären Ammoniumverbindungen. Ideal für kräftiges Wischen, Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten und zum Schutz von Geräten oder Komponenten.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1 - 100000, ISO 3 - 8 geeignet.
Farbe: Weiß.
Packaging: Laundered and packed in a Class 100, ISO 5, M3.5 cleanroom. In solvent-safe Bag-Within-A-Bag packaging.
Caution: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.