ContactUsLinkComponent
Magnetrührer mit Heizplatte, C-MAG HS 7 control
Katalognr. IKAA20002694
Anbieter:  IKA
undefined
Magnetrührer mit Heizplatte, C-MAG HS 7 control
Katalognr. IKAA20002694
Anbieter:  IKA
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    Umgebung…500 °C
  • Bezeichnung:
    C-MAG HS 7 control Magnetrührer mit Heizplatte, EU/AU-Stecker
  • Modell:
    C-MAG HS 7 control
  • Drehzahlbereich:
    50 - 1500 min⁻¹
  • B×T×H:
    220×354×88 mm
  • Heizausgabe:
    1000 W
  • Max. Rührmenge H₂O:
    20 L
  • Plattengröße:
    180×180 mm
  • Plattenmaterial:
    Keramik
  • Gewicht:
    4 kg
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Der C-MAG HS 7 Magnetrührer verfügt über eine chemikalienbeständige quadratische Keramikplatte und bietet eine präzise Temperaturregelung. Die Geräte können bis zu 20 L (H₂O) rühren und verfügen über einen Drehzahlbereich von 50 bis 1500 min⁻¹.
  • Mikroprozessorsteuerung ist mit dem Motor und der Heizplatte rückgekoppelt, um Drehzahl und Soll-Temperatur konstant zu halten
  • LCD-Display zeigt sowohl die Soll- als auch die Istwerte für Temperatur und Zeit an
  • Der Temperatursensor PT 1000.60 ermöglicht eine präzise Temperaturregelung; die Regelgenauigkeit im Medium beträgt ±0,5 K.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Ordering information:
Delivery: Im Lieferumfang enthalten sind der Edelstahl-Temperatursensor PT 1000.60, die Magnetrührstäbe IKAFLON® 30 und 40, ein Schraubendreher und ein USB-A-B-Kabel.
Caution: