Wasser, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus, J.T.Baker®
Catalog # 9381.1000
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Colour (Hazen):max. 5
- LC Gradient Suitability Test:passes test
- at 200 nm:max. 0.01
- at 254 nm:max. 0.005
- at 300 nm:max. 0.005
- at 400 nm:max. 0.005
- Fluorescence (as Quinine):max. 100 ppt
- Residue after Evaporation:max. 1 ppm
- Resistivity (at time of bottling):min. 18 megaohm
- Total Organic Carbon:max. 20 ppb
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:18.02 g/mol
CAS-Nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-Nummer:MFCD00011332