AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid, J.T.Baker®
1.000 L
Katalognr. 2632-40
Anbieter:   Avantor
Natriumhydroxid, J.T.Baker®
Katalognr. 2632-40
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid, J.T.Baker®
1.000 L
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • UN:1823
  • ADR:8,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (NaOH):
    16.0 - 18.0 %
  • Appearance (clear, colorless liquid):
    passes test
  • Identification (Na):
    passes test
  • Sodium Carbonate (Na2CO3):
    max. 0.6 %
  • pH at 25°C:
    min. 11.0
  • Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl):
    max. 50
  • Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe):
    max. 10
  • Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb):
    max. 20
  • Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4):
    max. 50
Technische Daten
  • VE:
    1.000 L
Technische Daten