ContactUsLinkComponent
Kaliumchromat ≥99,5%, Kristalle, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 6870-20
CAS-Nummer:  
undefined
Kaliumchromat ≥99,5%, Kristalle, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 6870-20
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    12 kg
  • Seq:
    4187
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.5 %
  • ACS - Assay (K₂CrO₄):
    ≥ 99.5 %
  • ACS - Calcium (Ca):
    ≤ 0.005 %
  • ACS - Chloride (Cl):
    ≤ 0.005 %
  • ACS - Insoluble Matter:
    ≤ 0.005 %
  • ACS - pH of 5% Solution at 25°C:
    8.6 - 9.8
  • ACS - Sodium (Na):
    ≤ 0.02 %
  • ACS - Sulfate (SO₄):
    ≤ 0.03 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :194.19 g/mol
Schmelzender Platingehalt:985 °C
UN:3288
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS06
 :GHS09
CAS-Nummer:7789-00-6
Formel:K₂CrO₄
MDL-Nummer:MFCD00011368