ContactUsLinkComponent
Ammoniumsulfat 99,0-100,5%, körnig FCC, gereinigt, Macron Fine Chemicals™
Gesundheit
Ammoniumsulfat 99,0-100,5%, körnig FCC, gereinigt, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 3496-28
CAS-Nummer:  
undefined
Gesundheit
Ammoniumsulfat 99,0-100,5%, körnig FCC, gereinigt, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 3496-28
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Fibre drum
  • VE:
    250 lb
  • Seq:
    7215
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Bulk Food Chemical:
    99.0 - 100.5 %
  • FCC - Assay ((NH₄)₂SO₄):
    99.0 - 100.5 %
  • FCC - Arsenic (As):
    ≤3 ppm
  • FCC - Identification A:
    Passes Test
  • FCC - Identification B:
    Passes Test
  • FCC - Iron (Fe):
    ≤0.0010 %
  • FCC - Lead (Pb):
    ≤3 mg/kg
  • FCC - pH of Aqueous Solution:
    4.5 - 6.0
  • FCC - Residue after Ignition:
    ≤0.25 %
  • FCC - Selenium (Se):
    ≤0.0030 %
  • Solubility:
    Passes Test
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :132.14 g/mol
Dichte:1,77 g/cm³
 :GHS08
CAS-Nummer:7783-20-2
Formel:(NH₄)₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00003391