ContactUsLinkComponent
Ammoniumsulfat 6% (w/v) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Katalognr. 0333-07
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Ammoniumsulfat 6% (w/v) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Katalognr. 0333-07
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Jerrican, poly pail
  • VE:
    19 L
  • Seq:
    5282
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    5.9 - 6.1%
  • Appearance:
    Passes Test
  • Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method):
    5.9 - 6.1 %
  • pH ("As Is" basis):
    5.0 - 6.0
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :132.14 g/mol
Dichte:1,72 g/cm³
CAS-Nummer:7783-20-2
Formel:(NH₄)₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00003391