ContactUsLinkComponent
Ammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Ammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
  2652-38
 :  Avantor
 :  
Ammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
  2652-38
 :  Avantor
 :  
  • VE:
    25 L
  • Seq:
    5327
  • Assay ((NH4)2SO4):
    min. 500 g/l
  • Density (g/ml) at 20°C:
    1.239 - 1.253
  • Escherichia coli (absent):
    none detected
  • pH at 20°C:
    6.8 - 7.2
  • Salmonella (absent):
    none detected
  • Total Aerobic Microbial Count, cfu/ml:
    max. 100
  • Total Yeast and Mold Count, cfu/ml:
    max. 100
 :
 :132.14 g/mol
 :7783-20-2
 :(NH₄)₂SO₄
 :MFCD00003391