2-Propanol, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Catalog # 8468.2500
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (by GC):min. 99.8 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.2 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:60.1 g/mol
UN:1219
ADR:3,II
CAS-Nummer:67-63-0
Formel:(CH₃)₂CHOH
MDL-Nummer:MFCD00011674