Organic reference standards, clindamycin phosphate, Ph. Eur.
Katalognr. EDQMY0001680
Anbieter: EDQM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:24729-96-2
- Bezeichnung:Clindamycin phosphate for system suitability, Ph. Eur. standard
- Formel:C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS
- Bezeichnung:Clindamycin phosphate for system suitability