Messkolben, Klasse A, Glasstopfen mit Einzelzertifikat, BLAUBRAND®
Katalognr. BRND937266
Anbieter: Brand
Technische Daten
- Kapazität:5000 ml
- Bezeichnung:Messkolben NS 34/35
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Borosilikatglas 3.3, mit Glasstopfen
- Auf Einguss justiert (TC, In)
- Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
- DE-M-Markierung
- Mit Einzelzertifikat