Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)-Lösung Indikator, zur COD-Bestimmung (niedrige Bereich)
Catalog # HACH2055133
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Packung:Dropping bottle
- VE:25 mL
- Seq:2315
Specifications
About this item
:
:692.54 g/mol
CAS Number:14634-91-4
Formula:C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL Number:MFCD00036428