Schutzbrillen, Solis
Catalog # 111-0156
Supplier: Bollé Safety
Specifications
- Typ:Anti-UV (5-3,2), anti-scratch, polarised coating
- Farbe:Schwarz
- Verglasung:Smoke PC
- VE:1
Specifications
About this item
Die Brillen der SOLIS-Serie bieten ein Rund-um-Design mit den Vorzügen der modernen Materialentwicklung
- Rutschfeste TIPGRIP-Bügel
- Rutschfester Nasenbügel
- Integrierte Seitenschutzschilde
- Polarisierte Beschichtung
Gewicht: 25 g
Certifications: EN 166, EN 172
Delivery: Beutel aus Mikrofaser im Lieferumfang enthalten.