Disperser, UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX®
Catalog # 431-2300
Supplier: IKA
Specifications
- Drehzahlbereich:6500–24000 min⁻¹
- Bezeichnung:UTL 25 digitaler Inline-ULTRA-TURRAX®-Disperser
- Modell:UTL 25 digitaler Inline-ULTRA-TURRAX®
- Geräuschemission:73 dB(A) ohne Dispergierelement
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:500/300 W
- Drehzahlregelung:Stufenlos
- Drehzahlanzeige:Digital
- Gewicht:3,8
- B×T×H:450×100×120 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Der UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX® ist ideal für Zirkulations- oder Durchflussprozesse im Labor.
- Einfaches, kompaktes und robustes modulares Design
- Sterilisierbar und autoklavierbar
- Große Förderleistung
- Für luftfreies, steriles und Inline-Suspendieren, Emulgieren und Desagglomerieren
- Eine Pumpe kann zwischen Ansaugstutzen und Gefäß integriert werden.
Dieses Tisch- oder Stativgerät benötigt wenig Platz. Eine Pumpe kann zwischen Ansaugstutzen und Gefäß integriert werden. Dadurch können auch viskose Flüssigkeiten verarbeitet werden.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Caution: