AuftragsverfolgungKontakt
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3), 10-6 - 5×10⁻2 mol/l, 0...+50 °C, NH3 GSE, Kunststoff, S7
  662-2809
Ion selective electrode, ammonia
  662-2809
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, ammonia
Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3), 10-6 - 5×10⁻2 mol/l, 0...+50 °C, NH3 GSE, Kunststoff, S7
1 485.00 SFr.
1 * 1 ST
This gas-sensing electrode is intended for reliably measuring the ammonia content (NH₃).
  • Modular and versatile
  • Refillable electrolyte
  • Polymer matrix membrane
  • Konzentration:
    10-6 - 5×10⁻2 mol/l
  • Anschluss:
    S7
  • Typ:
    NH3 GSE
  • Bezeichnung:
    Ion selective electrode, gas sensing, for ammonia (NH3)
  • Material:
    Kunststoff
  • Temperatur:
    0...+50 °C
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 662-2774
    Membran-Kit für Ammoniak-Elektrode
    1 * 1 ST - SFr. 675.00
  •  
    Bezeichnung
    VE
  • METT51340036
    Electrolyte for gas-sensing ammonia electrode, 25 ml bottle
    1
    1 * 1 ST - SFr. 43.00