Rubbermaid® Mobiles Absperrsystem
116-0070
- Bezeichnung:Tragbare Mobile Absperrung, gelb, bis zu 4 Meter lang
- Abmessungen:600×350×1000 mm
- Material:Polyethylen
- VE:1
Das mobile Absperrsystem ist benutzerfreundlich, gut sichtbar, lässt sich leicht bewegen und platzsparend lagern.
- Flexible Paneele ermöglichen gerade, gebogene und kreisförmige Konfigurationen
- Zwei abriebfeste Räder und vier Feststellgurte sorgen für Mobilität und Stabilität
- Leicht und kompakt (−15 kg)
- Wird zusammengebaut geliefert
Die mobile Absperrung ist für den Innenbereich konzipiert und lässt sich auf bis zu 4 Meter ausdehnen, mit 16 beweglichen Paneelen.