ContactUsLinkComponent
Messkolben, Klasse A, Glas
Katalognr. QLAAVOLFLK-09
undefined
Messkolben, Klasse A, Glas
Katalognr. QLAAVOLFLK-09
Technische Daten
  • Kapazität:
    900 ml
  • Seq:
    02
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Diese Messkolben sind auf Klasse A Einguss und Abgabe justiert.
  • Beide, 20- und 37-°C-Kolben, sind verfügbar
Kann in allen Auflösungsanwendungen verwendet werden.