Anti-KVbeta.3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q327]
Katalognr. BWRLBS9168
Anbieter: Bioworld Technology
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:KV beta.3
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:Q327
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 301-350 of Human KVbeta.3.
KV?.3 (Q327) pAb detects endogenous levels of KV?.3 protein.
Type: Primary
Antigen: KVbeta.3
Clonality: Polyclonal
Clone: Q327
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat