ContactUsLinkComponent
Anti-p-Csk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S364]
Katalognr. BWRLBS4673
Anti-p-Csk Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S364]
Katalognr. BWRLBS4673
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    p-Csk
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Klon:
    S364
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synthetic phosphopeptide derived from human Csk around the phosphorylation site of Serine 364.
p-Csk (S364) pAb detects endogenous levels of Csk protein when phosphorylated at Ser364.
Type: Primary
Antigen: p-Csk
Clonality: Polyclonal
Clone: S364
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat