ContactUsLinkComponent
Anti-p-CASP8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y380]
Katalognr. BWRLBS4662
Anti-p-CASP8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y380]
Katalognr. BWRLBS4662
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    p-CASP8
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Klon:
    Y380
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synthetic phosphopeptide derived from human Caspase-8 around the phosphorylation site of Tyrosine 380.
p-Caspase 8 (Y380) pAb detects endogenous levels of Caspase 8 protein only when phosphorylated at Tyr380.
Type: Primary
Antigen: p-CASP8
Clonality: Polyclonal
Clone: Y380
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat