ContactUsLinkComponent
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
  SPCMC-205-500ML
 :  
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
  SPCMC-205-500ML
 :  
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
 :
 :1760
 :8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :7782-50-5