AuftragsverfolgungKontakt
Colour disc, wide-range pH | Avantor
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, pH range 4 - 10, 1
Katalognr. HACH990100
Anbieter:   Hach
Colour disc, wide-range pH
Katalognr. HACH990100
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, wide-range pH
Colour disc, pH range 4 - 10, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 176.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The most accurate visual test kit method for simple and economical measurement of pH with fast and accurate comparisons.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Colour disc, pH range 4 - 10