ContactUsLinkComponent
Combination pH electrode, Orion™ Sure-Flow™ 9165BNWP
Catalog # 662-1532
Supplier:  Thermo Orion
undefined
Combination pH electrode, Orion™ Sure-Flow™ 9165BNWP
Catalog # 662-1532
Supplier:  Thermo Orion
Specifications
  • Anschluss:
    BNC wasserdicht
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Für:
    Allgemeine Aufgaben, ideal für schmutzige, schwierige Proben (z. B. Erde, Schlamm, Kolloide, viskose Lösungen)
  • Typ:
    9165BNWP
  • Bezeichnung:
    Combination pH electrode, Orion™ 9165BNWP
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    18
  • Membran:
    Sure-Flow
  • Elektrolyt:
    4 M KCl mit Ag/AgCl
  • VE:
    1
  • Temperatur:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Specifications
About this item
Combination pH electrode with epoxy body for fast response in difficult samples and soils.
  • Refillable Ag/AgCl combination pH electrode
  • Waterproof BNC connector
Compatible with: Thermo Scientific™ Orion Star™ Series meters and competitive meter models with BNC connection.