ContactUsLinkComponent
Agarose, weißes Pulver, hohe Auflösung für die Molekularbiologie
  ICNA11AGAR0050
 :  
undefined
Agarose, weißes Pulver, hohe Auflösung für die Molekularbiologie
  ICNA11AGAR0050
 :  
  • VE:
    50 g
  • Seq:
    3368
  • Environmentally Preferable:
  • Identity Test:
    Passes
 :
 :Raumtemperatur
 :9012-36-6
 :MFCD00081294
 :< 67 °C (1.5% gel)